Learn More
Alprenolol, MedChemExpress
Code produit 16454607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454607 50 mg
16408786 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16454607 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1517
MedChemExpress Alprenolol is a non-selective beta blocker as well as 5-HT1A receptor antagonist.
Alprenolol is a non-selective beta blocker as well as 5-HT1A receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Alprenolol
CAS 13655-52-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H23NO2
Quantité 50 mg
Synonyme (RS)-Alprenolol dl-Alprenolol
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (401.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(COC1=CC=CC=C1CC=C)CNC(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 249.35
Poids de la formule 249.35
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death