Learn More
Thermo Scientific™ Thermosoudeuse automatisée pour microplaques ALPS 3000™
GREENER_CHOICE
Code produit 11557369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
110/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
11557369 110/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11557369 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40420.00€
    37228.80€ / 1 pièces
    Économisez 3191.20€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Scellez à chaud rapidement avec cette thermosoudeuse automatisée, conçue aussi bien pour une intégration robotisée optimale dans les laboratoires à haut débit que pour les applications manuelles de paillasse.
Scellez à chaud rapidement avec l’appareil à thermosceller automatisé pour microplaques Thermo Scientific™ ALPS 3000. Cette thermosoudeuse compacte est conçue pour une intégration robotisée optimale dans des laboratoires à haut débit, mais un contrôle manuel sur paillasse est également possible.
Scellage rapide des plaques
  • Films de scellage à chargement par le haut facilement accessibles
  • Sept options de scellage disponibles
  • Peut sceller jusqu’à 10 plaques par minute (six secondes/plaque)
Utilisation simple et rapide
  • Il est léger (26 livres), peu encombrant (165 × 405 mm) et occupe moins de surface de paillasse que les autres instruments équivalents
  • Plusieurs types de films de thermoscellage sont disponibles pour toutes les applications de laboratoire : PCR, colorimétrie, fluorescence, stockage à long terme, stockage à basse température, perforation et rescellage
  • Un écran tactile intégré permet une utilisation sur paillasse ; le port RS-232 comprend des paramètres de programmation ASCII pour une intégration robotisée
Sécurité et fiabilité
  • Des capteurs détectent la présence de film de scellage et d’une plaque
  • Un flux d’air permet la mise hors tension automatique du système afin d’éliminer les déchets et les blocages du système, et d’éviter toute blessure éventuelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hertz 50/60 Hz
Tension 110/240 V
Description Appareil à thermosceller automatisé pour microplaques ALPS 3000
Dimensions (L x l x H) 16,3 x 7,3 x 13,8 in (414 x 185 x 350 mm)
Alimentation électrique 110/240 V, 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 13,8 in
Hauteur (métrique) 350 mm
Longueur (impériale) 16,3 in
Longueur (métrique) 414 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Plage de températures de soudure 200°C
Poids (impériale) 26,5 lb
Poids (métrique) 12 kg
Largeur (impériale) 7,3 in
Largeur (métrique) 185 mm
Type de produit Scelleuse pour plaques