Learn More
Thermo Scientific™ Thermosoudeuse pour microplaques ALPS™ 50 V
Code produit 15178259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
3,15 A
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage Conditionnement
15178259 3,15 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15178259 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1443A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7335.00€
    4596.90€ / 1 pièces
    Économisez 2738.10€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Appliquez des films reproductibles et sécurisés qui garantissent une étanchéité parfaite autour de chaque puit et évitent la perte d’échantillon par évaporation ainsi que les contaminations croisées entre les puits.
Appliquez des films reproductibles et sécurisés qui garantissent une étanchéité parfaite autour de chaque puitet évitent la perte d’échantillon par évaporation ainsi que les contaminations croisées entre les puits. La thermosoudeuse pour microplaques Thermo Scientific™ ALPS™ 50 V est conçue pour offrir une étanchéité constante dans les laboratoires à bas ou moyen débit. Le thermoscellage renforce la protection des échantillons placés dans des plaques de stockage et de microplaques, pour des applications telles que le stockage de composés, la conservationd’échantillons et les techniques de PCR. Il existe un grand nombre de films de scellage pour toutes les applications : perforables, optiquement transparents et permanents.
Options de fermeture étanche de qualité :
  • La thermosoudeuse semi-automatisée ALPS 50 V garantit une étanchéité parfaite autour des puits individuels.
  • Protection supérieure des échantillons placés sur des plaques de stockage et de réaction, pour des applications telles que le stockage de composés, l’archivage d’échantillons et les techniques de PCR.
  • L’utilisateur peut choisir parmi un grand nombre de films de thermoscellage : perforables, optiquement transparents et permanents.
Flexibilité des applications :
  • Les commandes du clavier tactile intégré permettent de régler facilement la température et la durée du scellage pour des résultats reproductibles.
  • Une alarme sonore signale la fin du scellage.
Conception ergonomique :
  • Le format compact permet de gagner de l’espace sur la paillasse.
  • La poignée à contre-levier réduit les microtraumatismes lors de l’utilisation de l’instrument.
  • Cette thermosoudeuse est légère : elle ne pèse que 7,2 kg (15,9 lb), ce qui facilite son déplacement.
Compatibles avec :
L’appareil à thermosceller ALPS 50V appartient à une gamme complète d’instruments de thermo-soudure pour microplaques. Pour plus d’informations sur la thermo-soudure automatisée pour microplaques, consultez la fiche détaillée de l’appareil à thermosceller pour microplaques Thermo Scientific ALPS 3000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Ampérage 3,15 A
Tension 100/130 V
Puissance 350 W
Certifications/Conformité Marquage CE
Description Thermosoudeuse semi-automatisée pour microplaques ALPS 50 V
Alimentation électrique 100/130 V, 3,15 A (CEI 127) ou 220/240 V, 1,6 A (CEI 127)
Hauteur (impériale) 16,7 in
Hauteur (métrique) 425 mm
Plage d’humidité 20 à 80%, sans condensation
Plage de températures de soudure 125° à 200°C
Poids (impériale) 15,9 lb
Poids (métrique) 7,2 kg
Largeur (impériale) 8,7 in
Largeur (métrique) 220 mm
Type de produit Thermoscelleuse de microplaques