Learn More
Thermo Scientific™ Thermoscelleuse automatisée pour plaques ALPS5000
Description
Le système Thermo Scientific ALPS5000 est la nouvelle génération d’équipements d’étanchéité de plaques. Il offre un délai d’étanchéité rapide, une personnalisation accrue des procédés et des opérations électriques améliorant la fiabilité et réduisant le bruit.
- Entraînement électrique avec chargement sans outil
- Nul besoin de se connecter à une source d’air externe ou de remplacer les ventouses à vide coûteuses
- Réduction du risque de contamination inhérent aux scelleuses à entraînement pneumatique
- Fonctionnement plus silencieux par rapport aux systèmes à entraînement pneumatique
- Le chargement sans outil rend le rechargement des feuilles de métal simple et reproductible
- Commande par écran tactile et protocoles enregistrables
- Évolutif pour répondre aux besoins des laboratoires dès maintenant et à l’avenir
- Contrôle précis des paramètres d’étanchéité pour garantir la répétabilité
- Intégration facile dans les flux de travaux d’automatisation ou de robotique
- Étanchéité de plusieurs hauteurs de plaques
- Étanchéité de plaques entre 8 mm et 46 mm de hauteur sans adaptateur requis
- Compatibilité avec des applications automatisées à haut rendement
Spécification
Spécification
| Tension | 110/240 V |
| Certifications/Conformité | UL/NRTL, CE |
| Description | Thermoscelleuse automatisée pour plaques |
| Dimensions (L x l x H) | 19 x 9 x 21 po |
| Alimentation électrique | 110/240 V, 50/60 Hz |
| Hauteur (impériale) | 21 in |
| Hauteur (métrique) | 525 mm |
| Longueur (impériale) | 19 in |
| Longueur (métrique) | 482,6 mm |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Afficher plus |