Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour thermoscelleuse ALPS
GREENER_CHOICE
Product Code. 11992281
Change view
Click to view available options
Description:
Portoir de plaque PCR à 384 puits
Portoir de plaque à 96 puits PCR
Support pour microplaques standard
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Description unitSize
11992281 Portoir de plaque à 96 puits PCR 1 pièce
11942291 Portoir de plaque PCR à 384 puits 1 pièce
17730768 Support pour microplaques standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11992281 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AB0563/1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00€
    357.00€ / 1 pièces
    Économisez 31.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 02-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez les accessoires pour thermoscelleuse Thermo Scientific™ ALPS avec la thermoscelleuse manuelle ALPS 25 et la thermoscelleuse de microplaques ALPS 50 V.
Utilisez les accessoires pour thermoscelleuse Thermo Scientific™ ALPS avec la thermoscelleuse manuelle ALPS 25 et la thermoscelleuse de microplaques ALPS 50 V. Le décolleur de feuilles de métal, AB-0592, est également compatible avec la thermoscelleuse de microplaques ALPS 3000.
Garantie : 1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Portoir de plaque à 96 puits PCR
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuse ALPS™
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Support
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.