Learn More
Thermo Scientific™ ALPS30 Thermosoudeuse manuelle
GREENER_CHOICE
Code produit 15447124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
110-120/220-230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15447124 110-120/220-230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15447124 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4410.00€
    3299.10€ / 1 pièces
    Économisez 1110.90€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’appareil à thermosceller manuel Thermo ScientificTM ALPS 30 est un appareil à thermosceller manuel pour microplaques qui vous permet de protéger vos échantillons de l’évaporation et la contamination.
Protégez vos échantillons de l’évaporation et de la contamination lors de la réalisation de PCR ou du stockage des échantillons avec l’appareil à thermosceller manuel Thermo ScientificTM ALPS 30. Parfaite pour sceller de petites quantités de plaques dans des applications à débit faible ou moyen, l’unité ALPS30 est suffisamment petite pour trouver sa place sur une paillasse sans occuper tout l’espace. Son fonctionnement manuel simple et ergonomique vous offre un scellage rapide et efficace à portée de main.
  • Cet appareil à thermosouder est compatible avec presque tous les blocs ou microplaques, y compris les plaques de PCR
  • Livrée de série avec trois adaptateurs qui rendent compatible avec la plupart des types de plaques
  • Peut être utilisée avec un grand nombre de films de scellage Thermo Scientific pour toutes les applications : perforables, optiquement transparents et permanents
  • Le joint thermique homogène offre une protection fiable à vos échantillons PCR ou plaques de stockage d’échantillons
  • Empêche la contamination et l’évaporation et permet donc des résultats plus fiables
  • Elle est dotée d’un thermostat intégré afin d’éviter toute surchauffe
  • Le voyant s’allume pour indiquer que l’alimentation est sous tension et que l’appareil est chaud
  • Petit et léger, facile à transporter
  • Faible encombrement : ne prend pas beaucoup de place sur la paillasse
  • Trois adaptateurs inclus rendent le dispositif compatible avec la plupart des types de plaques :
    • Plaques PCR
    • Plaques et blocs Deepwell
    • Plaques de format 96 ou 384, avec hauteur standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Ampérage 3,15/1,6 A
Hertz 50/60 Hz
Tension 110-120/220-230 V
Certifications/Conformité Marquage CE
Description Thermosoudeuse manuelle
Dimensions (L x l x H) 250 x 220 x 230 mm (9,8 x 8,7 x 9,1 in)
Alimentation électrique 110/120 V, 220/230 V nominal CEI C13, 3 cœurs, 5 A min
À utiliser avec (application) Microplaques
Hauteur (impériale) 9,1 in
Plage d’humidité 20 à 80%, sans condensation
Longueur (impériale) 9,8 in
Longueur (métrique) 250 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Plage de températures de soudure 170°C (non réglable) ±2°
Poids (impériale) 8,8 lb
Poids (métrique) 4 kg
Largeur (impériale) 8,7 in
Largeur (métrique) 220 mm