Learn More
ALS-8112, MedChemExpress
Code produit 16481637
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481637 50 mg
16481319 1 mg
16458177 5 mg
16446056 100 mg
16415468 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16481637 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12983
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
MedChemExpress ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau ALS-8112
CAS 1445379-92-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13ClFN3O4
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 47 mg/mL (160.04 mM)
SMILES OC[C@]1(CCl)[C@@H](O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1
Poids moléculaire (g/mol) 293.68
Poids de la formule 293.68
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus