missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éther monométhylique d'alternariol-d3, TRC

Code produit 30327672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30327672 2.5 mg 2.50mg
30326809 1 mg 1mg
30317086 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30327672 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5757712.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Alternariol Monomethyl Ether-d3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15 D3 H9 O5
Quantité 2.5 mg
Synonyme 3,7(3,9 or 7,9)-Dihydroxy-9(7 or 3)-methoxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one-d3
Formule InChI InChI=1S/C15H12O5/c1-7-3-8(16)4-12-13(7)10-5-9(19-2)6-11(17)14(10)15(18)20-12/h3-6,16-17H,1-2H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(O)c2C(=O)Oc3cc(O)cc(C)c3c2c1
Nom IUPAC 3,7-dihydroxy-1-méthyl-9-(triduutérométhoxy)benzo[c]chromen-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 275.2713
Poids de la formule 275.0873
Pourcentage de pureté >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.