Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d'aluminium Alugram CEL 300
Code produit 10368601 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 8 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10368601 20 x 20 cm 25 pièces
10328651 4 x 8 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10368601 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    165.00€ / 25 pièces
    Économisez 6.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-10-2026
Spécification
Quantité 25/boîte
Type Feuille d’aluminium
À utiliser avec (application) Chromatographie de partage de substances polaires telles que les acides aminés, les acides carboxyliques ou les glucides
Surface spécifique 15 000 cm2/g
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm