Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles d’aluminium Nano-SIL NH2 ALUGRAM™
Code produit 10174471 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 8 cm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10174471 4 x 8 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10174471 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    231.00€ / 50 pièces
    Économisez 12.00€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour une utilisation en chromatographie sur couche mince haute performance (CCMHP). Les feuilles d’aluminium Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2 ALUGRAM™ comprennent des couches de silice modifiée à l’aminopropyle et un indicateur fluorescent aux UV à ondes courtes (254 nm).
Designed for use in high-performance thin layer chromatography (HPTLC). Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2 ALUGRAM™ Aluminum Sheets include amino-modified silica layers and a fluorescent indicator at short-wave UV (254nm).
Les feuilles d’aluminium Nano-SIL NH2 ALUGRAM™ sont dotées de couches de Nano silice modifiées par l’octadécyle avec un indicateur fluorescent pour une utilisation dans la chromatographie en couche mince haute performance (CCMHP).
  • Produit résistant aux acides avec une fluorescence bleu pâle pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Les substances absorbant les UV apparaissent sous la forme de taches bleu foncé à noir sur un fond bleu clair
  • Ordre de polarité : silice > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
  • Les couches peuvent être humidifiées aussi bien par de l’eau pure que par des solvants organiques
  • Applications recommandées : vitamines, sucres, stéroïdes, dérivés purins, xanthines, phénols, nucléotides et pesticides
  • Stable à un pH de 2–8 ; Teneur en carbone de 3,5 %
Spécification
Matériau Feuilles d’aluminium Alugram avec couches de nano silice amino-modifiées
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Plaque HPTLC
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Vitamines, sucres, stéroïdes, dérivés purins, xanthines, phénols, nucléotides et pesticides
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,15 mm
Dimensions (L x l) 4 x 8 cm