Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram RP-2/UV254
Code produit 10164471 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10164471 20 x 20 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10164471 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    304.50€ / 25 pièces
    Économisez 15.50€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
HPTLC aluminum sheets with silanized silica-dimethyl (RP2, C2) modification.
Spécification
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Feuille d’aluminium
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Constituants végétaux actifs, stéroïdes
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm