Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles d’aluminium ALUGRAM™ Xtra SIL G
Code produit 12730743 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 × 75 mm
5 x 10 cm
50 × 200 mm
200 × 200 mm
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12730743 50 × 200 mm 50 pièces
12876440 200 × 200 mm 25 pièces
12720743 50 × 75 mm 20 pièces
12750763 5 x 10 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12730743 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818232
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Stable dans presque tous les solvants organiques et dans les éluants purement aqueux. Les feuilles d’aluminium Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Xtra SIL G sont des couches de silice standard non modifiées sur de l’aluminium pour une utilisation avec la CCM. Bénéficiez d’une mouillabilité exceptionnelle et de propriétés de coupe améliorées.
Les feuilles d’aluminium ALUGRAM™ Xtra SIL G sont dotées de couches de silice 60 de qualité standard non modifiées sans indicateur fluorescent.
  • Une mouillabilité exceptionnelle pour des résultats précis de colorisation, même avec 100 % de réactifs de détection aqueux
  • Efficacité de séparation et reproductibilité d’un lot à l’autre excellentes
  • Coupe facile et fiable grâce à un système de liant optimisé sans écaillage de silice
  • Stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
  • Le produit hautement polymérique est également complètement stable dans les éluants purement aqueux
Spécification
Matériau Feuilles d’aluminium Alugram avec 60 couches de silice non modifiées
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Feuille d’aluminium
Volume des pores 0.75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0.20 mm
Dimensions (L x l) 50 × 200 mm