Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice Xtra SIL G sur feuilles d’aluminium UV254 Alugram™
Code produit 10707898 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
40 × 80 mm
5 x 7,5 cm
50 × 100 mm
50 × 200 mm
10 x 20 cm
200 × 200 mm
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10707898 10 x 20 cm 20 pièces
12804281 200 × 200 mm 25 pièces
12760763 40 × 80 mm 50 pièces
12780813 50 × 100 mm 50 pièces
12730773 50 × 200 mm -
11239889 5 x 7,5 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10707898 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818362
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice Xtra SIL G sur feuilles d’aluminium UV254Alugram™ sont disponibles dans différentes tailles.
  • Couches de silice standard non modifiées sur aluminium pour TLC
  • Silice 60
  • Une mouillabilité exceptionnelle pour des résultats précis de colorisation, même avec des réactifs de détection 100 % aqueux
  • Efficacité de séparation et reproductibilité d’un lot à l’autre excellentes
  • Coupe facile et fiable grâce à un système de liant optimisé sans écaillage de silice
  • Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs, stable aussi dans les éluants purement aqueux
Spécification
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 20/boîte
Type Feuille d’aluminium
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 10 x 20 cm