Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice Xtra SIL G sur feuilles d’aluminium UV254 Alugram™
Code produit 12780813 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
40 × 80 mm
5 x 7,5 cm
50 × 100 mm
50 × 200 mm
10 x 20 cm
200 × 200 mm
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12780813 50 × 100 mm 50 pièces
10707898 10 x 20 cm 20 pièces
12804281 200 × 200 mm 25 pièces
12760763 40 × 80 mm 50 pièces
12730773 50 × 200 mm -
11239889 5 x 7,5 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12780813 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818360
En stock
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice Xtra SIL G sur feuilles d’aluminium UV254Alugram™ sont disponibles dans différentes tailles.
  • Couches de silice standard non modifiées sur aluminium pour TLC
  • Silice 60
  • Une mouillabilité exceptionnelle pour des résultats précis de colorisation, même avec des réactifs de détection 100 % aqueux
  • Efficacité de séparation et reproductibilité d’un lot à l’autre excellentes
  • Coupe facile et fiable grâce à un système de liant optimisé sans écaillage de silice
  • Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs, stable aussi dans les éluants purement aqueux
Spécification
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Feuille d’aluminium
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0.75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0.20 mm
Dimensions (L x l) 50 × 100 mm