Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram SILGUR UV254
Code produit 12740833 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12740833 20 x 20 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12740833 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    129.97€ / 25 pièces
    Économisez 41.03€
    23% de réduction
En stock
TLC Feuilles d’aluminium avec une cutabilité et une mouillabilité optimales. Couche - gel de silice non modifié (SiOH) avec zone de concentration (kieselguhr, terre de diatomée ou diatomite).
Spécification
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Feuille d’aluminium
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm