Learn More
Haldenwanger™ Creuset de forme basse en céramique d’oxyde d’aluminium
Code produit 12368835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12368835 100mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12368835 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L ALSINTTIEGEL*B/4
Expédition estimée: 26-11-2026
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
Spécification
Diamètre (métrique) interne 30mm
Matériau Céramique d’alumine
Température max. (métrique) 1750°C
Capacité (métrique) 100mL
Diamètre (métrique) externe 66mm
Hauteur (métrique) 56mm
Product Type Creuset