Learn More
Haldenwanger™ Nacelle de combustion en alumine
Code produit 12307018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12307018 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12307018 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L ALS.SCH.52X7,5X6
Expédition estimée: 26-11-2026
Nacelle en oxyde d’aluminium de grande dureté et résistance, résiste aux produits chimiques.
  • Adapté à une utilisation continue jusqu’à 1 700°C à 1 750°C
  • Fabriqué en céramique d’oxyde Alsint 99.7
Informations sur la commande
Dimensions L x l x H
Spécification
Type Nacelle de combustion
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 52 mm
Matériau Oxyde d’aluminium
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 7,5 mm