Learn More
Haldenwanger™ Creuset Alsint de forme haute en oxyde d’aluminium
Code produit 10758361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10758361 15mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10758361 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L ALSINTTIEGEL*C/0
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les creusets Alsint 99.7 sont un excellent choix pour une utilisation dans des conditions d’usure élevée, pour les applications techniques, chimiques et électriques, ainsi que pour la technologie à haute température.
  • Les applications incluent la cristallogenèse, les procédés de fusion et le recuit
  • Excellent pour une utilisation avec des pots de broyeur à billes, des billes de broyage, des embouchures et des manchons de protection d’arbre
  • Grande réfractarité (point de fusion supérieur à 2 000°C)
  • Haute résistance chimique à une large gamme de substances à point d’ébullition et température ambiante
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Oxyde d’aluminium
Capacité (métrique) 15mL
Diamètre (métrique) externe 30 / 18mm
Hauteur (métrique) 38mm
Product Type Creuset Alsint
Forme Forme haute