Learn More
Aluminium, 99,5 %, pièces (2-10 mm)
Code produit 10572081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10572081 1 kg Flacon en verre 1kg
10399060 25 g Flacon en verre 25g
10688011 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10572081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 300210010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Gris
Note relative au nom 99.5%
Point de fusion 660.0°C
Point d’ébullition 2327.0°C
Densité 2.7000g/mL
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Forme Tir
Fieser 02,19; 04,9; 12,486; 16,337
Nom IUPAC aluminium
Poids de la formule 26.97
Pourcentage de pureté 99.5%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement