Learn More
Bochem™ Supports élévateurs de laboratoire anodisés en aluminium
Code produit 10294601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
10294601 240 mm 1 pièce
10325911 100 mm 1 pièce
10653652 130 mm 1 pièce
10759611 200 mm 1 pièce
10080911 300 mm 1 pièce
10616571 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10294601 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    196.13€ / 1 pièces
    Économisez 313.87€
    61% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Fabriqué conformément aux normes DIN 12897. Bochem™ Les prises de laboratoire en aluminium anodisé sont dotées d'un bouton ergonomique arrondi et facile à utiliser.
  • Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
  • Bouton ergonomique arrondi et facile à utiliser
  • Construction en ciseaux en acier inoxydable 18/10
  • Charge dynamique maximale (Kg max. dyn.) et la charge de fonctionnement statique maximale (Kg max. stat .) Les normes sont conformes à la norme DIN 12897
  • Le type 1 (240 x 240 mm) utilise une molette de réglage manuelle.
  • Le type 2 (300 x 300 mm) comprend un cliquet qui se connecte à une molette de réglage.
Spécification
Matériau Aluminium anodisé, acier inox
Dimensions (L x l) 240 x 240 mm
Longueur (métrique) de la base 240 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Comprend Roulettes
Type de produit Support-élévateur pour laboratoire
Quantité 1 de chaque