Description
- Godet de laboratoire en aluminium
- 90 x 16 mm
- Avec une couleur luisante
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Arrondi |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type | Boîte |
| Volume (métrique) de travail | 50 mL |
| Show More |