Learn More
Aluminium, technique, feuille, ≈ 0,1 mm d’épaisseur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10214252 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10214252 250 g 250g
10030000 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10214252 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/1570/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Couleur Gris-Argent
Point de fusion 660°C
Point d’ébullition 2327°C
Quantité 250 g
Conditionnement Récipient en plastique
Forme Formes solides diverses
Poids de la formule 26.97g/mol