Learn More
Isopropoxide d’aluminium, 99,99 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10716433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10716433 250 g Flacon en verre -
10195422 10 g Flacon en verre 10g
10546413 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10716433 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212232500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-31-7
Formule moléculaire C9H21AlO3
Poids moléculaire (g/mol) 204.25
Numéro MDL MFCD00008870
Clé InChI SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
CID PubChem 11143
Nom IUPAC aluminium ; Propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum isopropoxide
Point de fusion 129.0°C to 136.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CHO]3Al
Quantité 250 g
Fieser 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16
Merck Index 15,342
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol
Poids de la formule 204.25
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Forme physique Poudre cristalline (peut contenir des morceaux)