Learn More
Bochem™ Supports élévateurs pour laboratoire en aluminium
Code produit 10211542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
10211542 200 mm 1 pièce
10313712 130 mm 1 pièce
10350341 100 mm 1 pièce
10410251 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10211542 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11032
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Matériau Aluminium, acier inoxydable
Dimensions (L x l) 200 x 200 mm
Longueur (métrique) de la base 200 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Comprend Roulettes
Type de produit Support-élévateur pour laboratoire
Quantité 1 de chaque