Learn More
Bochem™ Supports élévateurs pour laboratoire en aluminium
Code produit 10350341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
10350341 100 mm 1 pièce
10313712 130 mm 1 pièce
10211542 200 mm 1 pièce
10410251 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10350341 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11015
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Elévateur labo-lift
  • Mécanisme avec tolérances réduites
  • Construction selon DIN 12897
  • Labo-lift aluminium Epoxy
  • Labo-lift
  • Bouton de réglage manuel.
Spécification
Matériau Aluminium, acier inoxydable
Dimensions (L x l) 100 x 100 mm
Longueur (métrique) de la base 100 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Comprend Roulettes
Type de produit Support-élévateur pour laboratoire
Quantité 1 de chaque