Learn More
Bochem™ Supports élévateurs pour laboratoire en aluminium
Code produit 10410251
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
10410251 300 mm 1 pièce
10313712 130 mm 1 pièce
10350341 100 mm 1 pièce
10211542 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10410251 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Elévateur labo-lift
  • Mécanisme avec tolérances réduites
  • Construction selon DIN 12897
  • Labo-lift aluminium Epoxy
  • Labo-lift
  • Avec clé à cliquet.
Spécification
Matériau Aluminium, acier inoxydable
Dimensions (L x l) 300 x 300 mm
Longueur (métrique) de la base 300 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Comprend Cliquet
Type de produit Support-élévateur pour laboratoire
Quantité 1 de chaque