Learn More
Butoxyde trisec d’aluminium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10405365 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10405365 100 g Flacon en verre 100g
10308240 500 g Flacon en verre 500g
11935811 2.5 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10405365 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 191211000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2269-22-9 | C12H27AlO3 | 246.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2269-22-9
Formule moléculaire C12H27AlO3
Poids moléculaire (g/mol) 246.33
Numéro MDL MFCD00009327
Clé InChI LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
CID PubChem 50931103
Nom IUPAC aluminium ; butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum tri-sec-butoxide
Couleur Jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 200.0°C to 206.0°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex Al)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [C2H5CH(CH3)O]3Al
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4400
Quantité 100 g
Beilstein 01,IV,1567
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Viscosité 1800 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 246.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium tri-sec-butoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.