Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminon |
| Point de fusion | 220.0°C to 225.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Compatibilité | suitable for determination of aluminum |
| Beilstein | 10, IV, 4161 |
| Merck Index | 15, 318 |
| Couleur | Rouge |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in petroleum ether |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |