Learn More
Aluminon, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11925131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11925131 25 g Flacon en verre 25g
11945131 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11925131 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401500250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.35€
    55.10€ / 25g
    Économisez 4.25€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 569-58-4
Formule moléculaire C22H23N3O9
Poids moléculaire (g/mol) 473.44
Clé InChI AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs
CID PubChem 54729869
ChEBI CHEBI:87398
Nom IUPAC Triazanium ; 5-[(3-carboxy-4-oxydophényl)-(3-carboxy-4-oxycyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]-2-oxidobenzoate
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminon
Point de fusion 220.0°C to 225.0°C
Résidus d’allumage 0.2% max
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 10,II,775
Merck Index 15,318
Informations sur la solubilité Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 473.44
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.1% max
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminon, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminon