Learn More
Aluminon, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458366 10 g 10g
11468366 50 g 50g
11478366 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458366 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15401.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473.438 g/mol
It is a potent inhibitor of ribonuclease and topoisomerase II by preventing the binding of the nucleic acid to the enzyme. It stimulates tyrosine phosphorylation processes including the Jak2/STAT5 pathway in NB2 lymphoma cells, ErbB4 in neuroblastoma cells, and MAP kinases, Shc proteins, phosphatidylinositide 3-kinase and phospholipase C in PC12 cells. Aurintricarboxylic acid inhibits apoptosis in many cell types.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un puissant inhibiteur de la ribonucléase et de la topoisomérase II en empêchant la liaison de l’acide nucléique à l’enzyme. Il stimule les processus de phosphorylation de la tyrosine, notamment la voie Jak2/STAT5 dans les cellules du lymphome NB2, l’ErbB4 dans les cellules neuroblastomes et les kinases MAP, les protéines Shc, la phosphatidylinositide 3-kinase et la phospholipase C dans les cellules PC12. L’acide aurintricarboxylique inhibe l’apoptose dans de nombreux types de cellules.
Solubilité
Soluble dans l’eau (800 g/L).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 569-58-4
Formule moléculaire C22H23N3O9
Poids moléculaire (g/mol) 473.438
Numéro MDL MFCD00040925
Clé InChI AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Aurintricarboxylic acid triammonium salt
CID PubChem 54729869
ChEBI CHEBI:87398
Nom IUPAC Triazanium ; 5-[(3-carboxy-4-oxydophényl)-(3-carboxy-4-oxycyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]-2-oxidobenzoate
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminon
Point de fusion 220°C to 225°C (decomposition)
Odeur Odorless
Merck Index 14,322
Informations sur la solubilité Soluble in water(800g/L).
pH 5.3
Quantité 10 g
Poids de la formule 473.44
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminon
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminon