Learn More
Masterflex™ Cartouche d’aluminium pour vanne 16 tours
Code produit 15207228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
0 à 200 ml/min.
1 001 ml/min à 2 500 ml/min
6 201 ml/min
Vitesse de l’écoulement d’eau:
0 à 6 ml/min.
30 à 70 ml/min
650 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Vitesse de l’écoulement d’eau unitSize
15207228 1 001 ml/min à 2 500 ml/min 30 à 70 ml/min 1 pièce
15297218 0 à 200 ml/min. 0 à 6 ml/min. 1 pièce
15334384 6 201 ml/min 650 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15207228 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0321862
Expédition estimée: 11-09-2026
Spécification
Description Plage 4
À utiliser avec (équipement) Systèmes de cadres en aluminium
Type Cartouche de vanne à 16 tours
Débit d’air 1 001 ml/min à 2 500 ml/min
Vitesse de l’écoulement d’eau 30 à 70 ml/min