Spécification
| Description | Plage 6 |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de cadres en aluminium |
| Type | Cartouche de vanne à 16 tours |
| Débit d’air | 6 201 ml/min |
| Vitesse de l’écoulement d’eau | 650 ml/min |