Learn More
2,4-pentanedionate d’aluminium, 99,995+ % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425290 5 g 5g
11435290 25 g 25g
11445290 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044538.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13963-57-0
Formule moléculaire C15H21AlO6
Poids moléculaire (g/mol) 324.31
Numéro MDL MFCD00000013
Clé InChI KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonyme Aluminum acetylacetonate
Nom IUPAC 4-({bis[(4-oxopent-2-en-2-yl)oxy]alumanyl}oxy)pent-3-en-2-one
SMILES [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum 2,4-pentanedionate
Point de fusion 192°C to 194°C
Densité 1.27 g/mL
Point d’ébullition 314°C to 316°C
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3467
Beilstein 4157942
Poids de la formule 324.31
Pourcentage de pureté ≥99.995%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum 2,4-pentanedionate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..