Learn More
Acrylate d’aluminium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335017 5 g 5g
11315017 25 g 25g
11325017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042003.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 15743-20-1 | C9H12AlO6 | 243.171 g/mol
Aluminum acrylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15743-20-1
Formule moléculaire C9H12AlO6
Poids moléculaire (g/mol) 243.171
Numéro MDL MFCD00078421
Clé InChI UNGWYUCJMHZVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum acrylate
CID PubChem 131874419
Nom IUPAC Aluminium ; acide prop-2-énoïque
SMILES C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum acrylate
Quantité 5 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride. Miscible with alcohol,ether,ethanol,ethyl ether,chloroform.
Poids de la formule 243.17
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum acrylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..