Learn More
Buerkle™ Échantillonneur multi-couches en aluminium
Code produit 10640523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
55 cm
85 cm
150 cm
Capacité (métrique):
70 mL
130 mL
260 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité (métrique) Conditionnement
10640523 150 cm 260 mL 1 pièce
10497461 55 cm 70 mL 1 pièce
10036281 85 cm 130 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10640523 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53172150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.34€
    352.95€ / 1 pièces
    Économisez 120.39€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
L’échantillonneur multi-couches en aluminium Buerkle™ permet de prélever des échantillons à partir de toutes les couches du récipient.
  • Aluminium
  • Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
  • Nettoyage facile, pointe amovible
  • Codage couleur (échantillonneur Multi et Uno)
  • Matériaux ultra-purs
  • Excellent traitement, modèle robuste
  • Avec tube intérieur ouvert, pas de chambres séparées et grand volume d’échantillonnage
  • Divers produits en vrac peuvent être recueillis avec les lances, de la poudre la plus fine aux grains de grande taille tels que le maïs ou les noix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur toutes couches
Matériau Aluminium
Autoclavable Autoclavable
Comprend 5 ouvertures et tube interne ouvert
Type de poignée En T
Capacité (impériale) 8.79 oz.
Capacité (métrique) 260 mL
Certifications/Conformité Norme DIN ISTA
À utiliser avec (application) Apte au contact alimentaire
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 25 mm
Longueur (métrique) 150 cm