Learn More
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité étiquetés en alliage d’aluminium
Code produit 11751326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
Ne pas utiliser
Conditionnement:
1 PK
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché unitSize
11751326 Ne pas utiliser 1 PK
15693517 Ne pas utiliser 5 pièces
11771326 Ne pas utiliser 1 PK
15613527 Ne pas utiliser 5 pièces
15623527 NE PAS FAIRE FONCTIONNER 5 pièces
11781326 NE PAS FAIRE FONCTIONNER 1 PK
11761326 NICHT SCHALTEN 1 PK
15603527 NICHT SCHALTEN 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11751326 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 265390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    124.26€ / Pack de 1
    Économisez 1.74€
    1% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinaison de verrouillage et d’étiquetage.
  • Permet à un seul employé de verrouiller et d’entretenir l’équipement sans étiquettes ou moraillons distincts
  • Utiliser des marqueurs permanents ou non permanents pour écrire sur les étiquettes
Spécification
Type de produit Bouchons de verrouillage de sécurité étiquetés
Alternate Part Number NE PAS UTILISER LE VERROUILLAGE ROUGE/ALU PK5
Couleur Rouge
Matériau Alliage d’aluminium anodisé
Profondeur (métrique) 4,7 mm
Diamètre (métrique) de la manille 8 mm
Texte affiché Ne pas utiliser
À utiliser avec (application) Pour les cuves de verrouillage de sécurité étiquetées
Hauteur (métrique) 184,1 mm
Quantité 5/boîte
Largeur (métrique) 76,2 mm