Learn More
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité étiquetés en alliage d’aluminium
Shop All Brady ProductsDescription
- Permet à un seul employé de verrouiller et d’entretenir l’équipement sans étiquettes ou moraillons distincts
- Utiliser des marqueurs permanents ou non permanents pour écrire sur les étiquettes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchons de verrouillage de sécurité étiquetés |
| Type de clé | Master Keyed |
| Alternate Part Number | Safety Lockout Hasps German-Nicht |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Alliage d’aluminium anodisé |
| Profondeur (impériale) | 0.185 in. |
| Profondeur (métrique) | 4,7 mm |
| Diamètre (impériale) de la manille | 0.315 in. |
| Diamètre (métrique) de la manille | 8 mm |
| Texte affiché | NICHT SCHALTEN |
| Afficher plus |