Description
- Pour la détermination de l’humidité du charbon
- Cuvette en aluminium à fond plat avec couvercle
Specifications
Specifications
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 8 ml |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Rond |
| Type | Capsule d’évaporation |
| Comprend | Couvercle |
| Hauteur (métrique) | 19 mm |
| Diamètre (métrique) | 55 mm |