Description
- Pour la détermination de l’humidité du charbon
- Cuvette en aluminium à fond plat avec couvercle
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 13 ml |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Rond |
| Type | Cuvette d’évaporation |
| À utiliser avec (application) | Pour la détermination de l’humidité du charbon |
| Comprend | Couvercle |
| Hauteur (métrique) | 14 mm |
| Diamètre (métrique) | 35 mm |