Learn More
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité vierges
Click to view available options
Couleur:
Argent
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 PK
5 pièces
Description
- Aluminum
- 6 cadenas peuvent être appliqués
Spécification
Spécification
| Type de produit | Moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette |
| Alternate Part Number | 225196 |
| Couleur | Argent |
| Matériau | Aluminium |
| Profondeur (métrique) | 4,7 mm |
| Diamètre (métrique) de la manille | 8 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette |
| Hauteur (métrique) | 184,1 mm |
| Quantité | 5/boîte |
| Largeur (métrique) | 76,2 mm |