Learn More
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité vierges
Code produit 11791316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 PK
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11791316 Vert 1 PK
15663517 Vert 5 pièces
15653517 Argent 5 pièces
11771316 Argent 1 PK
11791326 Rouge 1 PK
15633527 Rouge 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11791316 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 225198
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combiner ces moraillons vierges avec des étiquettes personnalisées.
  • Aluminum
  • 6 cadenas peuvent être appliqués
Spécification
Type de produit Moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette
Alternate Part Number 225198
Couleur Vert
Matériau Aluminium
Profondeur (métrique) 4,7 mm
Diamètre (métrique) de la manille 8 mm
À utiliser avec (application) Pour les moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette
Hauteur (métrique) 184,1 mm
Quantité 5/boîte
Largeur (métrique) 76,2 mm