Learn More
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité vierges
Code produit 11791326 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 PK
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11791326 Rouge 1 PK
15663517 Vert 5 pièces
11791316 Vert 1 PK
15653517 Argent 5 pièces
11771316 Argent 1 PK
15633527 Rouge 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11791326 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 265399
En stock
Combiner ces moraillons vierges avec des étiquettes personnalisées.
  • Aluminum
  • 6 cadenas peuvent être appliqués
Spécification
Type de produit Moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette
Alternate Part Number 265399
Couleur Rouge
Matériau Aluminium
Profondeur (métrique) 4,7 mm
Diamètre (métrique) de la manille 8 mm
À utiliser avec (application) Pour les moraillons de verrouillage de sécurité sans étiquette
Hauteur (métrique) 184,1 mm
Quantité 5/boîte
Plage de températures (métrique) −30° jusqu'à +175 °C
Largeur (métrique) 76,2 mm