Learn More
Horst™ Flans en aluminium
Code produit 10382362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10382362 500 ml 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10382362 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 080615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.17€
    23.11€ / 25 pièces
    Économisez 11.06€
    32% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Type de produit Flans en aluminium
À utiliser avec (application) Pour chauffe-ballon