Learn More
Bochem™ Noix en aluminium
Code produit 10202311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
16,2 mm
16,5 mm
27 mm
Diamètre du filetage:
8
10
Poids (métrique):
0,06 kg
0,09 kg
0,13 kg
0,3 kg
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Diamètre du filetage Poids (métrique) Conditionnement
10202311 16,2 mm 8 0,09 kg 1 pièce
10189590 16,2 mm 8 0,06 kg 1 pièce
10751392 16,5 mm 8 0,13 kg 1 pièce
10666951 27 mm 10 0,3 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10202311 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5332
Expédition estimée: 10-12-2026
En aluminium. Bochem™ Les têtes de vis en aluminium sont certifiées DIN 12895.
  • En aluminium
  • DIN 12895
  • Type 1 : Vis moletée M8
Spécification
Matériau Aluminium
Diamètre (métrique) externe 16,2 mm
Type de produit Noix en aluminium
Diamètre du filetage 8
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 0,09 kg