Learn More
Buerkle™ Flacon de transport en aluminum ONU
Code produit 10183164 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10183164 1250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10183164 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03291250
En stock
Les flacons de transport en aluminium avec bouchon à vis se ferment en toute sécurité et sont approuvés pour le conditionnement de type I (X). Le code UN est imprimé sur les flacons en noir.
  • Aluminium pur (matériau AL 99,5)
  • Avec œillets, refermable|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1250 mL
Couleur Silver
Description Flacon de transport
À utiliser avec (application) Adapté au transport
Comprend Avec œillets, refermable
Hauteur (métrique) avec bouchon 202 mm
Matériau Aluminium
Quantité 1/boîte
Poids (métrique) 0,8 kg
Closure Included Yes
Hauteur (métrique) 205 mm
Diamètre (métrique) 100 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 42.27 oz.
Forme Rond
Certifications/Conformité Homologation UN 1 B1/X/250
Type de produit Metal Storage Bottle