Learn More
Buerkle™ Flacon de transport en aluminum ONU
Code produit 10438521 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10438521 125 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10438521 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03290125
En stock
Les flacons de transport en aluminium avec bouchon à vis se ferment en toute sécurité et sont approuvés pour le conditionnement de type I (X). Le code UN est imprimé sur les flacons en noir.
  • Aluminium pur (matériau AL 99,5)
  • Avec œillets, refermable|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Silver
Comprend Œillets, refermable
Hauteur (métrique) avec bouchon 105 mm
Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
Closure Included Yes
Hauteur (métrique) 95 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (impériale) Tube interne 1.97 in.
Capacité (impériale) 4.23 oz.
Forme Sloped Shoulders
Certifications/Conformité UN 1B1/x/250
Type de produit Bouteille de transport