Learn More
Buerkle™ Flacon de transport en aluminum ONU
Code produit 10250082 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10250082 500 ml 1 pièce
10760763 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10250082 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03290500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.16€
    32.15€ / 1 pièces
    Économisez 12.01€
    27% de réduction
En stock
Les flacons de transport en aluminium avec bouchon à vis se ferment en toute sécurité et sont approuvés pour le conditionnement de type I (X). Le code UN est imprimé sur les flacons en noir.
  • Aluminium pur (matériau AL 99,5)
  • Avec œillets, refermable|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Silver
Comprend Œillets, refermable
Hauteur (métrique) avec bouchon 143 mm
Matériau Aluminium
Closure Included Yes
Hauteur (métrique) 145 mm
Diamètre (métrique) 80 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 16.91 oz.
Forme Round
Certifications/Conformité Approbation 1B1/x/250xx/D/BAM 9186 ONU