Learn More
Buerkle™ Flacon de transport en aluminum ONU
Code produit 10760763 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10760763 250 mL -
10250082 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10760763 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03290250
En stock
Les flacons de transport en aluminium avec bouchon à vis se ferment en toute sécurité et sont approuvés pour le conditionnement de type I (X). Le code UN est imprimé sur les flacons en noir.
  • Aluminium pur (matériau AL 99,5)
  • Avec œillets, refermable|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Silver
À utiliser avec (application) Pour le transport, convient pour l’alimentation
Comprend Œillets, joint FKM/Viton
Hauteur (métrique) avec bouchon 118 mm
Matériau Aluminium
Closure Included Yes
Hauteur (métrique) 140 mm
Matériau du bouchon Polypropylène avec joint intérieur en aluminium
Diamètre (métrique) 65 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 8.45 oz.
Forme Rond
Certifications/Conformité UN 1B1/x/250