Learn More
Isopropoxyde d’aluminium et de calcium, 99,8 % (base métaux), 10 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338038 100 mL 100mL
11328038 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036594.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23275-27-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23275-27-6
Numéro MDL MFCD00143586
Synonyme acmc-20altq, calcium alumane pentakis propan-2-olate
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum calcium isopropoxide
Point d’ébullition 230°C to 240°C (4.0 mmHg)
Odeur Alcohol-like
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1219
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 566.3
Pourcentage de pureté 99.8%
Forme physique Liquide