Learn More
Haldenwanger™ Creuset de forme trapue conique en céramique aluminium
Code produit 10757591
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
25mL
40mL
60 ml
80mL
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10757591 10mL 1 pièce
10383621 25mL 1 pièce
10493711 40mL 1 pièce
10291971 60 ml 1 pièce
10445831 80mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10757591 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L ALSINTTIEGEL*B/00
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces creusets pour les applications générales de laboratoire. Les creusets de forme basse conique en céramique d’aluminium Haldenwanger™ résistent à une variété d’acides et d’alcalis.
  • Creusets de forme basse conique
  • En céramique d’aluminium
  • Disponible en plusieurs tailles
  • En céramique d’aluminium
Spécification
Matériau Céramique, aluminium
Capacité (métrique) 10mL
Product Type Creuset
Forme Conique